化驗
≥97.5% (HPLC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
267-269 °C (lit.)
應用
forensics and toxicology
veterinary
形式
neat
SMILES 字串
CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO
InChI
1S/C24H30F2O6/c1-20(2)31-19-9-13-14-8-16(25)15-7-12(28)5-6-21(15,3)23(14,26)17(29)10-22(13,4)24(19,32-20)18(30)11-27/h5-7,13-14,16-17,19,27,29H,8-11H2,1-4H3/t13-,14-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
InChI 密鑰
FEBLZLNTKCEFIT-VSXGLTOVSA-N
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3