Merck
F8379
Sigma-Aldrich
Fast Red KL Salt
别名:
2-Carbamoyl-5-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C8H8N3O2 · 1/2ZnCl4
CAS号:
分子量:
281.77
MDL编号:
UNSPSC代码:
12171500
PubChem化学物质编号:
组成
Dye content, ~25%
SMILES字符串
COc1ccc(C(N)=O)c(c1)[N]#N
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)