D0400000
醋酸去氧皮质酮
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
11-去氧皮质酮乙酸酯, 21-乙酰氧基孕甾-4-烯-3,20-二酮, 21-羟基孕甾-4-烯-3,20-二酮-21-醋酸酯, 21-羟基孕酮-21-乙酸酯, DOC 乙酸酯, 乙酸脱氧肾上腺皮质固酮, 孕甾-4-烯-21-醇-3,20-二酮-21-醋酸酯, 脱氧皮质酮醋酸酯
选择尺寸
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
desoxycortone
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
SMILES字符串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
InChI key
VPGRYOFKCNULNK-ACXQXYJUSA-N
基因信息
human ... NR3C2(4306)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3