API类
chlortetracycline
制造商/商品名称
EDQM
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
包装
其他说明
相关产品
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2