Merck
BP783
金霉素盐酸盐 盐酸盐
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
金霉素 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H23ClN2O8 · HCl
CAS号:
分子量:
515.34
Beilstein:
3858364
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
chlortetracycline
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2CC3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)ccc(Cl)c4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H23ClN2O8.ClH/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;/h4-5,7-8,15,26,28-29,32-33H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t7?,8-,15-,21-,22-;/m0./s1
InChI 密鑰
CBHYYLPALVVVEY-LYNLVHCPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本产品按照发布的药典交付和规定提供。为支持本产品而提供的所有信息,包括 SDS 和任何产品信息手册,均在发布药典授权下开发和发布。欲了解更多信息和支持,请访问发布药典的网站。
應用
Chlortetracycline hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Lymecycline Capsules
  • Chlortetracycline Eye Ointment
  • Chlortetracycline Veterinary Oral Powder
  • Chlortetracycline Tablets
  • Chlortetracycline Ointment
  • 包裝
    单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    象形圖
    Health hazardExclamation mark
    訊號詞
    Warning
    危險分類
    Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    標靶器官
    Respiratory system
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    分析证书(COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact 客户支持