一般說明
胶原酶I型(Cls I)是一种由梭状芽胞杆菌产生的组织解离酶。它消化大的、完整的三螺旋天然胶原纤维。胶原酶属于基质金属蛋白酶(MMP)家族,消化细胞外基质(ECM)中的胶原。在哺乳动物中,胶原蛋白是细胞外基质的主要成分。这些结构蛋白是由三种具有高拉伸强度的胶原多肽组成的三螺旋结构。
该产品与Biochrom GmbH部件号C1-22和C1-28相同。由胶原酶、梭菌蛋白酶混合而成的酶,具有来自溶组织梭菌的胰蛋白酶和蛋白水解活性。这种制剂推荐用于肝、肺、脂肪和肾上腺组织。比活度为每ml粉末物质125至250 Mandl单位。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Tissue dissociation enzymes for adipose stromal vascular fraction cell isolation: a review
Journal of stem cell research & therapy (2015)