Merck
BP907
乙酰半胱氨酸
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
N-乙酰基-L-半胱氨酸, LNAC, NAC
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 MG
$385.00
$385.00
预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 MG
$385.00
About This Item
线性分子式:
HSCH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
163.19
Beilstein:
1724426
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
NACRES:
NA.24
$385.00
预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
acetylcysteine
表单
crystalline
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
mp
106-108 °C (lit.)
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
InChI key
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息小册子,均由药典颁发机构制定和发布。如需进一步的信息和支持,请访问药典发布网站。
应用
乙酰半胱氨酸BP参考标准品设计用于英国药典规定的实验室测试。
还用于以下专论:
  • 乙酰半胱氨酸滴眼液
  • 生化/生理作用
    抗氧化剂和黏液溶解剂(mucolytic agent)。增加细胞池的自由基清除剂。 据报道可防止神经细胞凋亡,但会诱导平滑肌细胞凋亡。抑制HIV复制。可作为微粒体谷胱甘肽转移酶的底物。
    包装
    单位数量:200 mg。可进行调整。本品按照现行药典要求提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
    其他说明
    可能适用相应的销售限制。
    象形图
    Exclamation mark
    警示用语:
    Warning
    危险声明
    危险分类
    Eye Irrit. 2
    储存分类代码
    13 - Non Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)
    访问文档库
    其他客户在看
    Hongge Wang et al.
    Oncogene, 39(14), 2905-2920 (2020-02-08)
    PARP1 and PARP2 play critical roles in regulating DNA repair and PARP inhibitors have been approved for the treatment of BRCA1/2-mutated ovarian and breast cancers. It has long been known that PARP inhibition sensitizes cancer cells to DNA-damaging cytotoxic agents