Merck
BP383
阿糖胞苷
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
胞嘧啶 β-D-呋喃阿拉伯糖苷, (β-D-阿拉伯呋喃糖基)胞嘧啶, Ara-C, 胞嘧啶阿拉伯糖苷, 阿拉伯糖胞嘧啶, 阿糖胞嘧啶, 阿糖胞苷
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$403.00
$403.00
预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$403.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H13N3O5
CAS号:
分子量:
243.22
Beilstein:
89175
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$403.00
预计发货时间2025年4月17日详情
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
cytarabine
表单
crystalline
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
InChI key
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
阿糖胞苷BP参考标准品设计用于英国药典规定的实验室测试。
还用于以下专论:
  • 阿糖胞苷注射液
  • 生化/生理作用
    阿糖胞苷复合到 DNA 中后,可通过与导致 DNA 断裂的拓扑异构酶 I 形成可裂解复合物而抑制 DNA 的复制,但不会抑制 RNA 的合成。抗白血病制剂。
    包装
    单位数量:100mg。可进行调整。本品按药典规定提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
    其他说明
    可能适用相应的销售限制。
    象形图
    Health hazardExclamation mark
    警示用语:
    Warning
    危险声明
    危险分类
    Repr. 2 - Skin Sens. 1
    储存分类代码
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)