Merck
BP1077
褪黑素
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
N-乙酰基-5-甲氧基色胺
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$397.00
$397.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$397.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H16N2O2
CAS号:
分子量:
232.28
Beilstein:
205542
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$397.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
pharmaceutical primary standard
API类
melatonin
表单
crystalline
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
BP
mp
116.5-118 °C (lit.)
应用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该产品在交付时提供并符合现行药典规定。随附的本产品的所有支持信息,包括SDS和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。更多信息和支持,请见现行药典网站。
应用
褪黑素(BP参考标准品)仅用于英国药典中明确规定的实验室测试用途。
另外用于以下专论:
  • 褪黑素胶囊
  • 包装
    单位数量:100 mg。随时可能改变。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问英国药典
    其他说明
    可能适用相应的销售限制。
    储存分类代码
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)