Merck
BCR550
戊二醛2,4-二硝基苯腙
ERM®, certified reference material
别名:
戊二醛双(2,4-二硝基苯腙)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
BCR550-5MG
$309.00
$309.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
BCR550-5MG
$309.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H16N8O8
CAS号:
分子量:
460.36
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$309.00
预计发货时间2025年5月06日详情
获取大包装报价
等级
certified reference material
Agency
ERM®
制造商/商品名称
JRC
应用
environmental
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\CCC\C=N/Nc2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H16N8O8/c26-22(27)12-4-6-14(16(10-12)24(30)31)20-18-8-2-1-3-9-19-21-15-7-5-13(23(28)29)11-17(15)25(32)33/h4-11,20-21H,1-3H2/b18-8-,19-9+
InChI key
QAUJHIMXYLFORD-NCEWWTOFSA-N
分析说明
For more information please see:
BCR550
法律信息
ERM is a registered trademark of European Commission
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)