主要文件
BCR461
粘土 (F)
BCR®, certified reference material
别名:
粘土中的氟
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
30 G
$264.00
$264.00
预计发货时间2025年3月07日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
30 G
$264.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
$264.00
预计发货时间2025年3月07日详情
获取大包装报价
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
分析報告
For more information please see:
BCR461
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)