Merck
所有图片(5)
主要文件
795453
Sigma-Aldrich
高岭土
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri
别名:
水合硅酸铝, 瓷土, 碱式硅酸铝
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$132.00
1 KG
$148.00
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$132.00
1 KG
$148.00
About This Item
线性分子式:
~Al2Si2O5(OH)4
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
11111803
NACRES:
NA.21
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
anhydrous
质量水平
产品线
Redi-Dri
表单
powder
质量
free-flowing
缺失
≤2.0% loss on drying
pH值范围
3.5-5.0(20% in water)
SMILES字符串
[Si](=O)(O[Si](=O)O[Al]=O)O[Al]=O.O.O
InChI
1S/2Al.O5Si2.2H2O.2O/c;;1-6(2)5-7(3)4;;;;/h;;;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI key
NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.