Merck
BCR059B
Ti 6Al 4V 合金 (O)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
别名:
钛铝钒合金, 钛铝钒合金,Ti 含 6% Al 和 4% V, 钛铝钒合金中的氧
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$424.00
$424.00
预计发货时间2025年2月19日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$424.00
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
$424.00
预计发货时间2025年2月19日详情
获取大包装报价
等級
certified reference material
agency
BCR®
形狀
cubes (0.2 g)
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
SMILES 字串
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChI 密鑰
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
分析報告
For more information please see:
BCR059B
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3