agency
BCR®
形狀
disc
製造商/商標名
JRC
格式
matrix material
SMILES 字串
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChI 密鑰
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
分析報告
For more information please see:
BCR059A
BCR059A
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3