API 家族
budesonide
製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(CCC)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C25H34O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-18,20-22,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChI 密鑰
VOVIALXJUBGFJZ-KWVAZRHASA-N
基因資訊
human ... NR3C1(2908)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
其他說明
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Adrenal gland
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3