等級
for molecular biology
品質等級
產品線
BioUltra
形狀
lyophilized powder
比活性
≥30 units/mg protein
分子量
28.93 kDa
成份
Protein, ≥90% biuret
雜質
≤1 ppm DNA
異物活動
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于去除内毒素结合的阳离子蛋白,如溶菌酶和核糖核酸酶A。
据报道,其可用于分离肝、酵母和绿豆线粒体
用于测定酶在细胞膜上的定位
用于石蜡包埋组织切片的处理,暴露用于抗体标记的抗原结合位点。
用于可传播海绵状脑病(TSE)研究中朊病毒脑组织样本蛋白的消化。
生化/生理作用
單位定義
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
也與該產品經常一起購買
同類產品
建議使用防濺手套
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
实验方案
The GenElute™ Blood Genomic DNA Kit Protocol provides a simple and convenient way to isolate pure genomic DNA from fresh or aged whole blood.
GenElute 哺乳动物基因组 DNA 纯化方案阐述了从多种哺乳动物来源中分离纯高分子量 DNA 的方法。
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Proteinase K activity measured via spectrophotometry using hemoglobin substrate, crucial for enzyme characterization.