Merck
Z677302
Dermatril 丁腈手套
size XXL
别名:
Disposable Nitrile Gloves, Nitrile Laboratory Gloves, disposable glove
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
46181504
NACRES:
NB.35
材料
blue gloves
blue nitrile
尺寸
XXL
無菌
non-sterile
特點
CE compliant
latex free
powder-free
包裝
pack of 100 ea (boxes of 100)
製造商/商標名
KCL 740 - 11
KCL 740
長度 × 厚度
250 mm × 0.11 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Dermatril 是一种蓝色腈、无粉一次性手套,可提供高水平的化学和细菌污染防护。与传统一次性手套相比,Dermatril 一次性手套的物理耐久性也非常好。
所有 Dermatril 一次性手套均单独标记适当的标准标记,使用食品友好型染料涂抹在内部。
  • 抗静电
  • 不含致敏物质,如秋兰姆、苯并噻唑和硫脲
  • 粗糙的指尖,以便更好地抓握
  • 卷边袖口便于穿戴
  • 符合CE标准
  • 符合标准:EN 374 (cat. III)、EN 388 (cat. II)、EN 455、EN 61340-5-1、ASTM 1671:2001
特點和優勢
  • Anti-static.
  • Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea.
  • Roughened fingertips for better grip.
  • Rolled cuff edge for easier donning.
  • CE compliant.
  • Meet standards: EN 374 (cat. III), EN 388 (cat. II), EN 455, EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
法律資訊
Dermatril is a trademark of KCL GmbH