蒸汽密度
4.7 (vs air)
方案
≥99.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.573 (lit.)
n20/D 1.573
沸点
248 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI key
ZRSNZINYAWTAHE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
注意
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
240.8 °F - closed cup
闪点(°C)
116 °C - closed cup