Merck
96890
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OMe 盐酸盐
≥97.5% (HPLC)
别名:
Nε-苄氧羰基-L-赖氨酸甲酯 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$139.00
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$139.00
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OOCNH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
CAS号:
分子量:
330.81
Beilstein:
3578476
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$139.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥97.5% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H22N2O4.ClH/c1-20-14(18)13(16)9-5-6-10-17-15(19)21-11-12-7-3-2-4-8-12;/h2-4,7-8,13H,5-6,9-11,16H2,1H3,(H,17,19);1H/t13-;/m0./s1
InChI key
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride also known as Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)