Merck
95210
Sigma-Aldrich
L -抗坏血酸
puriss. p.a., ≥99.0% (RT)
别名:
维他命C, 抗坏血病因子, 维生素C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 G
$69.60
250 G
$213.00
1 KG
$764.00
$69.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 G
$69.60
250 G
$213.00
1 KG
$764.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O6
CAS号:
分子量:
176.12
Beilstein:
84272
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
$69.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物源
synthetic (Organic)
品質等級
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.0% (RT)
形狀
powder or crystals (possibly with chunks)
光學活性
[α]20/D +21±0.5°, c = 10% in H2O
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.1% loss on drying, 110 °C
顏色
white to off-white
pH值
2.2-2.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
190-194 °C (dec.)
溶解度
H2O: 50 mg/mL at 20 °C, clear, almost colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤25 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
官能基
ester
hydroxyl
ketone
SMILES 字串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI 密鑰
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
基因資訊
human ... SLC23A2(9962)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
L-抗坏血酸或维生素C是水溶性维生素,存在于各种食品中。维生素C的益处可能包括提供保护,防止免疫系统缺陷、心血管疾病、色素沉着,保护皮肤、抗衰老、促进铁吸收​​和红细胞生成。也可用有助于生物合成胶原蛋白、左旋肉碱和神经递质。[1][2][3][4]
應用
L-抗坏血酸可用作还原剂,用于制备还原氧化石墨烯(rGO)。 它未消除rGO表面的氧官能团,对于合成金属纳米颗粒有利。[5]
其他說明
用于合成手性结构单元的原料[6][7][8][9]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)
S. Bond, P. Perlmutter
Chemical Communications (Cambridge, England), 567-567 (2000)
Elucidation of the function of oxygen moieties on graphene oxide and reduced graphene oxide in the nucleation and growth of silver nanoparticles
Spilarewicz-Stanek K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 6(65), 60056-60067 (2016)
A. Tanaka, K. Yamashita
Synthesis, 570-570 (1987)
J.A. Vekemans et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 1093-1093 (1987)