Merck
94551
Supelco
4-辛基酚
certified reference material, TraceCERT®
别名:
4-(1,1,3,3-四甲基丁基)苯酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3CCH2C(CH3)2C6H4OH
CAS号:
分子量:
206.32
Beilstein:
513992
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
沸点
175 °C/30 mmHg (lit.)
mp
79-82 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
InChI key
ISAVYTVYFVQUDY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该有证标准物质(CRM)是根据ISO/IEC 17025ISO 17034生产和认证的。该CRM可追溯来自NMI的原始材料,如NIST或NMIJ。
NMR定量信息已包括在认证内容中。证书上已给出不确定性和失效日期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
推荐产品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)