Merck
92529
Supelco
2-(Octylsulfanyl)ethan-1-ol
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2-(Octylthio)ethanol, 2-Hydroxyethyl octyl sulfide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H22OS
CAS号:
分子量:
190.35
Beilstein:
1698968
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.0% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
OCCSCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22OS/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-10-8-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
KXPXKNBDCUOENF-UHFFFAOYSA-N
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionEnvironment
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)