Merck
917990
Sigma-Aldrich
Hexahydro-1,3-bis(4-methylphenyl)-5-phenyl-1,3,5-diazaphosphorine
≥95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$248.00
500 MG
$928.00
$248.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$248.00
500 MG
$928.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H25N2P
CAS号:
分子量:
360.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
NACRES:
NA.22
$248.00
预计发货时间2025年4月25日详情
获取大包装报价
质量水平
方案
≥95%
表单
powder
反应适用性
reagent type: ligand
官能团
phosphine
储存温度
−20°C
SMILES字符串
P2(CN(CN(C2)c4ccc(cc4)C)c3ccc(cc3)C)c1ccccc1
InChI
1S/C23H25N2P/c1-19-8-12-21(13-9-19)24-16-25(22-14-10-20(2)11-15-22)18-26(17-24)23-6-4-3-5-7-23/h3-15H,16-18H2,1-2H3
InChI key
UBTLQANULOJJIY-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)