Merck
716634
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-N,N′-双[2-(二苯基膦基)苄基]环己烷-1,2-二胺
95%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$157.00
$157.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
250 MG
$157.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H44N2P2
分子量:
662.78
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
$157.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
化驗
95%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D −17.5°, c = 0.5 in chloroform
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
>300 °C
官能基
phosphine
SMILES 字串
C1CC[C@@H](NCc2ccccc2P(c3ccccc3)c4ccccc4)[C@@H](C1)NCc5ccccc5P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C44H44N2P2/c1-5-21-37(22-6-1)47(38-23-7-2-8-24-38)43-31-17-13-19-35(43)33-45-41-29-15-16-30-42(41)46-34-36-20-14-18-32-44(36)48(39-25-9-3-10-26-39)40-27-11-4-12-28-40/h1-14,17-28,31-32,41-42,45-46H,15-16,29-30,33-34H2/t41-,42-/m1/s1
InChI 密鑰
OBHPYVNBXWUKNY-NCRNUEESSA-N
法律資訊
经 Kanata Chemical Technologies Inc. 许可销售,仅限于研究目的。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)