Merck
91503
Supelco
棕榈酰-L-左旋肉碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N,N-三甲基-2-[(1-氧代十六烷基)氧基]-1-丙烯胺 内盐, L-肉碱十六烷基酯, C16-左旋肉碱, 十六烷-L-左旋肉碱
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$187.00
50 MG
$611.00
$187.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$187.00
50 MG
$611.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H45NO4
CAS号:
分子量:
399.61
Beilstein:
4152034
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NB.21
$187.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
旋光性
[α]/D -17.0±2.0°, c = 1 in methanol
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤10% water
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
InChI key
XOMRRQXKHMYMOC-OAQYLSRUSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
棕榈酰-L-肉碱(PLC)属于长链酰基肉碱类化合物。它是一种酰基链酯,可通过酰基肉碱家族转移酶从L-肉碱获得。[1]据报道,PLC用于红细胞膜鬼影中的磷脂再酰化。[2]
应用
棕榈酰-L-肉碱可用作分析标准品,以使用高效液相色谱/串联四极杆质谱分析法(HPLC-TQMS)定量分析患有连续非卧床腹膜透析(CAPD)或自动腹膜透析(APD)的患者的生物样品中的分析物。研究了在APD治疗的终末期肾脏疾病患者中向腹膜透析(PD)溶液中添加L-肉碱的可行性。[1]它也可以用作分析标准品,用于使用高效液相色谱串联质谱法(HPLC-MS/MS)对人血浆样品中未衍生化的棕榈酰-L-肉碱进行分离和鉴别。[3]
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Role of carnitine and carnitine palmitoyltransferase as integral components of the pathway for membrane phospholipid fatty acid turnover in intact human erythrocytes
Arduini A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 267(18), 12673-12681 (1992)
L-Carnitine status in end-stage renal disease patients on automated peritoneal dialysis
Liberato DL , et al.
Journal of Nephrology, 27(6), 699-706 (2014)
Minzhi Peng et al.
Journal of chromatography. A, 1319, 97-106 (2013-10-31)
A simple HPLC-MS/MS method has been established to separate and identify underivatized acylcarnitine isomers. Human plasma samples were deproteinized and concentrated. Acylcarnitines were separated on a reverse phase column and detected with triple quadrupole linear ion trap mass spectrometry. Deuterium-labeled