Merck
900686
Sigma-Aldrich
乙腈 溶液
≥99.6%, suitable for mass spectrometry (MS), contains 0.1 % (v/v) formic acid
别名:
乙腈与0.1%甲酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$670.00
$670.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 L
$670.00
About This Item
线性分子式:
CH3CN
CAS号:
分子量:
41.05
Beilstein:
4124158
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
NACRES:
NA.03
$670.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
乙腈 溶液, contains 0.1 % (v/v) formic acid, for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
等级
HPLC grade
质量水平
方案
≥99.6%
表单
liquid
包含
0.1 % (v/v) formic acid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
密度
0.782 g/mL at 25 °C
应用
food and beverages
包装形式
mixture
SMILES字符串
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 化学发光法检测氨基酸:使用乙腈经由过氧草酸酯化学发光法检测α-氨基酸。本研究使用水、乙腈和乙酸乙酯的混合溶液检测氨基酸,说明它可用于分析应用。这种氨基酸检测方法具有更高的灵敏度和准确度,对于生化和临床分析有重要意义(Kan et al., American Journal of Analytical Chemistry, 2020).
  • N-羟基亚胺的氧还特性:混合乙腈与硫酸用于研究N-羟基亚胺作为醇氧化反应氢原子转移(HAT)介质的氧化还原特性。十分有助于了解有机物的电化学性质和开发新的氧化反应催化过程(Kishioka, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2023)。
  • 催化介导中的电极反应:乙腈溶液用于研究N-羟基邻苯二甲酰亚胺在硫酸中的电极反应。研究着重于它作为醇氧化反应催化介质的作用,解析相关的电化学机制。有利于开发有机转化反应的高效催化系统(Kishioka, Journal of Electroanalytical Chemistry, 2022)。
  • 铕络合物的激发:在Eu(FOD)3和二氟化氙的相互作用中使用乙腈溶液研究配体辅助的Eu(III)激发。本文研究铕络合物的光物理特性,对于开发发光材料有重要意义,适于照明和显示技术等多种应用(Masyagutova et al., Journal of Fluorine Chemistry, 2024)。
特点和优势
将乙腈溶液用作UHPLC-MS的溶剂具有以下优点:
  • 最高溶剂纯度、低检出限。      
  • 极低的MS基线噪声        
  • 优异的批次间再现性        
  • 微滤 (0.2 μm) 。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
35.6 °F
闪点(°C)
2 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
实验方案
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
相关内容
The 4L M-Bottle provides safe handling of solvents due to an innovative solvent bottle design with sealing technology to eliminate leaks and reduce risks in solvent dispensing.