Merck
90007
Supelco
草甘膦-2-13C
PESTANAL®, analytical standard
别名:
N-(膦酰基甲基)甘氨酸-2-13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$298.00
$298.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$298.00
About This Item
线性分子式:
HO2C13CH2NHCH2PO(OH)2
分子量:
170.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
77101502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$298.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
产品线
PESTANAL®
方案
≥98.5% (HPLC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
杂质
≤0.5% water
mp
230 °C (dec.) (lit.)
应用
agriculture
environmental
包装形式
neat
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OC(=O)[13CH2]NCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i1+1
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-OUBTZVSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析说明
13C富集≥98.5原子%,基于labeld前体
法律信息
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
商品
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.