Merck
85973
Supelco
甲氧基聚乙二醇 5,000 乙酸 N-琥珀酰亚胺基酯
≥80%
别名:
单-甲基聚乙二醇 5′000 乙酸 N-琥珀酰亚胺基酯, 羧甲基-PEG 的琥珀酰亚胺酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗
≥80% (NMR)
≥80%
形狀
powder
分子量
PEG average Mn 5,000
Ω-end
NHS ester
α-end
methoxy
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C8H11NO6.C3H8O2/c10-3-4-14-5-8(13)15-9-6(11)1-2-7(9)12;1-5-3-2-4/h10H,1-5H2;4H,2-3H2,1H3
InChI 密鑰
NYXRHTOXAYVBMV-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
商品
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.