Merck
85265
Sigma-Aldrich
4-羟基苯甲酸甲酯 钠盐
tested according to Ph. Eur.
别名:
尼泊金甲酯钠, 4-羟基苯甲酸甲酯钠
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$504.00
$504.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$504.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7NaO3
CAS号:
分子量:
174.13
Beilstein:
4165000
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
$504.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
for analytical purposes
质量水平
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
表单
powder
应用
pharmaceutical (small molecule)
SMILES字符串
[Na+].COC(=O)c1ccc([O-])cc1
InChI
1S/C8H8O3.Na/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6;/h2-5,9H,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
PESXGULMKCKJCC-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 具有可调节电学、机械和剂量测定性质的结冷胶凝胶组织体模: 该研究采用对羟基苯甲酸甲酯钠来制备结冷胶凝胶组织体模(tissue phantom)。该研究重点关注了凝胶改善电学、机械和剂量测定性质的作用,这些作用使其适合各种生物医学应用,包括组织体模(tissue phantom)和剂量测定学(Brzozowski P et al., 2021)。
  • 超声辅助、表面活性剂增强的乳液微萃取和HPLC法测定水、饮料喝个人护理产品中的防腐剂: 该研究重点介绍了对羟基苯甲酸甲酯钠在超声辅助、表面活性剂增强的乳液微萃取中的应用,展示了其在各种基质防腐剂萃取和分析中的用途(Jan-E S et al., 2017)。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Gilles Storelli et al.
Developmental cell, 48(2), 200-214 (2018-12-18)
Animals must adjust their metabolism as they progress through development in order to meet the needs of each stage in the life cycle. Here, we show that the dHNF4 nuclear receptor acts at the onset of Drosophila adulthood to direct
Anna Maria Wróbel et al.
Toxicology letters, 230(3), 375-381 (2014-08-17)
Numerous studies have shown that widely used parabens possess estrogenic properties. In the present study, we examined the effects of methyl-, propyl- and butylparaben on the mRNA and protein expression of estrogen receptor (ER)-α (ESR1) and -β (ESR2) and the