Merck
81395
Supelco
聚(氯乙烯)羧化
Selectophore, 1.8% carboxyl basis
别名:
聚(氯乙烯-co-丙烯酸)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
50 G
$473.00
$473.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
50 G
$473.00
About This Item
线性分子式:
(C3H4O2 · C2H3Cl)x
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.61
$473.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
for ion-selective electrodes
质量水平
产品线
Selectophore
表单
powder
浓度
1.8% (carboxyl)
SMILES字符串
ClC=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H3Cl/c1-2-3(4)5;1-2-3/h2H,1H2,(H,4,5);2H,1H2
InChI key
SQNNHEYXAJPPKH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
请访问我们的 传感器应用页面 以了解更多信息。
应用
羧化聚(氯乙烯)可用于反相法制备超滤膜。[1]
法律信息
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Preparation, structure, and transport properties of ultrafiltration membranes of poly (vinyl chloride)(PVC), carboxylated poly (vinyl chloride)(CPVC), and PVC/CPVC blends.
Babu R P and Gaikar G V.
Journal of Applied Polymer Science, 73(7), 1117-1130 (1999)
IIIrd International Symposium on Neural Transplantation. Cambridge, 6-11 August, 1989. Proceedings.
Progress in brain research, 82, 1-734 (1990-01-01)