等級
ACS reagent
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
5.1 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
產品線
Redi-Dri™
化驗
≥99%
形狀
powder
自燃溫度
1058 °F
expl. lim.
10.4 %
燃燒殘留物
≤0.01%
bp
284 °C (lit.)
mp
131-134 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES 字串
O=C1OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
InChI 密鑰
LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
305.6 °F - DIN 51758
閃點(°C)
152 °C - DIN 51758
其他客户在看
商品
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.