Merck
79721
Supelco
尼泊金甲酯
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
别名:
4-羟基苯甲酸甲酯, 对羟基苯甲酸甲酯, 对羟苯甲酸甲酯, 尼泊金甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H4CO2CH3
CAS号:
分子量:
152.15
Beilstein:
509801
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
技术
gas chromatography (GC): suitable
mp
125-128 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO/IEC 17025ISO 17034进行生产和认证。该CRM可追溯到来自NMI的原材料,如 NIST或NMIJ。
证书上给出了定量核磁共振法认证的内容,包括不确定性和有效期。
请访问http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书。
这种物质被列入EU第10/2011号法规中用于与食品接触的塑料的正面清单。
10/2011号清单所列全部化合物的标准物质见此
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
334.4 °F
闪点(°C)
168 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Evaluation of PGC Stationary Phases Under High-Temperature LC Conditions for the Analysis of Parabens in Food Samples
La Tella R, et al.
LC-GC, 36(5), 8-8 (2023)