Merck
79592
Supelco
二甲基三硫化物
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SSSCH3
CAS号:
分子量:
126.26
Beilstein:
1731604
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.602 (lit.)
bp
58 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CSSSC
InChI
1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
InChI 密鑰
YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二甲基三硫是含硫化合物,同时也是一种挥发性芳香化合物,在帕尔玛奶酪、烤芝麻油、酒精饮料、孢子甘蓝、卷心菜、花菜、商业米糕等中均有报道发现。它还可作为禽肉变质的潜在标志物。
應用
二甲基三硫可作为分析标准品
,对以下分析物进行定量:
  • 使用离子交换色谱和气相色谱质谱联用法 (GC-MS) 的帕尔玛奶酪。
  • 使用气相色谱质谱联用法 (GC-MS) 的兔血样。
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Determination of dimethyl trisulfide in rabbit blood using stir bar sorptive extraction gas chromatography-mass spectrometry
Manandhar E, et al.
Journal of Chromatography A, 1461, 10-17 (2016)
Application of gas chromatography, mass spectrometry and olfactometry for quality assessment of selected food products
Wardencki W, et al.
Ecology, 16(3), 287-300 (2009)
Taylor.A.J and Mottram SD et al.
Flavour Science: Recent Developments (1997)
Analysis of volatile components and the sensory characteristics of irradiated raw pork
Ahn.U.D, et al.
Meat Science, 54(3), 209-215 (2000)
Flavor design of sesame-flavored dressing using gas chromatography/olfactometry and food kansei model
Ikeda G, et al.
Food Science and Technology Research, 12(4), 261-269 (2006)