Merck
471577
Sigma-Aldrich
二甲基硫醚
≥99%
别名:
DMS, 甲硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2S
CAS号:
分子量:
62.13
Beilstein:
1696847
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
2.1 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
化驗
≥99%
自燃溫度
402 °F
expl. lim.
19.7 %
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
溶解度
water: soluble 7.28 g/L at 20 °C
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI 密鑰
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
一般說明
二甲基硫醚 (DMS) 是一种从海洋中释放到大气中的生物硫化合物 它是全球硫循环的主要组成部分。 在 681-723K 的静态系统中研究了二甲基硫醚在气相中的热分解行为。阐述了其在大气中光化学氧化的机理。用相对速率法和闪光光解技术测定了 OH 自由基与 DMS 气相反应的速率常数。微分拉曼截面 σ 测量了不同激发波长下的 DMS DMS 在活性炭上的吸附是通过氢键作用进行的。
應用
  • 通过三种预处理方法结合气相色谱和嗅觉测量(GC-O)法对霄坑绿茶中芳香活性化合物进行的表征。:该研究鉴定并表征了霄坑绿茶中的芳香活性化合物,重点介绍了二甲基硫醚作为独特香域(aroma profile )贡献者的重要作用(Gan et al., 2024)。
  • 海底深部真菌引起的二甲基巯基丙酸裂解的新见解:该论文提供了有关深海真菌代谢途径的新见解,重点关注了二甲基巯基丙酸(DMSP)的裂解和随后二甲基硫醚的产生,对海洋生态系统的硫循环造成的影响(Liu et al., 2024)。
  • 用于硫化氢的煅烧沸石的吸附机制和再生性能及其应用。:该研究考察了煅烧沸石用于吸附二甲基硫醚前体硫化氢的用途,并讨论了工业应用中该材料的再生性能(Zha et al., 2024)。
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-32.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-36 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Adsorption of dimethyl sulfide vapors by activated carbons.
Goyal M, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 322(1), 164-169 (2008)
The reaction of OH radicals with dimethyl sulfide.
Wallington TJ, et al.
International Journal of Chemical Kinetics, 18(8), 837-846 (1986)
Differential Raman cross section of dimethyl sulfide.
Barletta RE and Roe CH.
Journal of Raman Spectroscopy, 42(1), 117-121 (2011)
The pyrolysis of dimethyl sulfide, kinetics and mechanism.
Shum LGS and Benson SW.
International Journal of Chemical Kinetics, 17(7), 749-761 (1985)
David M Snider et al.
PloS one, 10(3), e0118954-e0118954 (2015-03-27)
Rising concentrations of nitrous oxide (N2O) in the atmosphere are causing widespread concern because this trace gas plays a key role in the destruction of stratospheric ozone and it is a strong greenhouse gas. The successful mitigation of N2O emissions