Merck
77147
Supelco
根据 APHA 的色度标准溶液
analytical standard, set of 20 × 10 mL 20 standard solutions
别名:
APHA color reference solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to APHA
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
set of 20 × 10 mL 20 standard solutions
應用
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
格式
multi-component solution
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该套件包含一组 ASTM D1209-00 规定的 20 种颜色参考溶液,涵盖从 0 到 500 ppm 的铂钴与水的浓度。
含氯化钴(II)
應用
颜色参考溶液用于日常校准颜色计量器具和验证测试结果。
特點和優勢
  • 即用型溶液
  • 符合ASTM D -00
  • 封装在防篡改10 mL安瓿瓶中
  • 标签上有有效期,保质期有限
  • 随附详细的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
包裝
安瓿瓶,含 10mL 溶液
成分
根据APAH,这是一组以下颜色的参考溶液:
  • 颜色参考溶液5 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液10 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液15 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液20 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液25 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液30 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液35 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液40 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液50 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液60 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液70 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液100 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液150 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液200 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液250 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液300 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液350 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液400 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液450 - 10mL安瓿
  • 颜色参考溶液500 - 10mL安瓿
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1