Merck
76771
Supelco
顺式顺式-9,12-十八碳二烯-L-肉毒碱
analytical standard
别名:
(2R)-3-羧基-N,N,N-三甲基-2-[[(9Z,12Z)-1氧-9,12-十八碳二烯-1-基]氧基] -1-丙胺 内盐, 亚油酰基-L-肉碱
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$207.00
$207.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$207.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H45NO4
CAS号:
分子量:
423.63
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NB.21
$207.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (LC/MS)
旋光性
[α]/D -13±2°, c = 0.1 in methanol
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
应用
clinical testing
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)CC(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C25H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h9-10,12-13,23H,5-8,11,14-22H2,1-4H3/b10-9-,13-12-/t23-/m1/s1
InChI key
MJLXQSQYKZWZCB-DQFWFXSYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1