Merck
76169
Supelco
棕榈油酸
analytical standard
别名:
顺-9-十六烯酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$483.00
$483.00
国内现货,预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$483.00
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7COOH
CAS号:
分子量:
254.41
Beilstein:
1725389
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$483.00
国内现货,预计发货时间2025年4月04日详情
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥98.5% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.457 (lit.)
n20/D 1.458
沸点
162 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
密度
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
包装形式
neat
官能团
carboxylic acid
oleic acid
运输
ambient
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-
InChI key
SECPZKHBENQXJG-FPLPWBNLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
棕榈油酸(C16:1, n-7, POA)属于天然omega-7单不饱和脂肪酸,大量存在于植物油和鱼油中。顺式-棕榈油酸已知用于支持葡萄糖和脂质代谢。
此物质被列入欧盟(EU)10/2011号法规关于拟与食品接触的塑料的白名单中。
应用
本分析标准品也可以适用于以下情况:
  • 通过大体积进样(LVI)气相色谱联用真空紫外光谱(GC-VUV),同时识别和定量分析血浆样品甲基化后的脂肪酸
  • 基于无衍生气相色谱-火焰离子化检测法(GC-FID),对油酸及其它相关脂肪酸进行多残留分析
  • 使用改进的氢氧化钾酯交换法对高效液相色谱(HPLC)和气相色谱(GC)方法测定鱼油样品中的 顺式-和 反式-棕榈油酸进行比较评估
  • 采用气相色谱法(GC)分离测定不同季节收获金带山山羊的脂肪酸,采用超快速液相色谱-紫外(UFLC-UV)检测氨基酸
  • 建立了一种液相色谱-质谱(LC-MS)测定57例健康人血浆样品中7种羟基脂肪酸酯(FAHFAs)4种脂肪酸和4种心血管相关生物标志物的方法
其他说明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
143.6 °F - closed cup
闪点(°C)
62 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Effects of increasing dietary palmitoleic acid compared with palmitic and oleic acids on plasma lipids of hypercholesterolemic men
Nestel P, et al.
Journal of Lipid Research, 35(4), 656- 662 (1994)
Trans-palmitoleic acid, metabolic risk factors, and new-onset diabetes in US AdultsA cohort study
Mozaffarian D, et al.
Ann. Int. Med., 153(12), 790-799 (2010)
Plasma palmitoleic acid content and obesity in children
Okada T, et al.
American Journal of Clinical Nutrition, 82(4), 747- 750 (2005)
Xin Guo et al.
PloS one, 7(6), e39286-e39286 (2012-07-07)
The interaction between fat deposition and inflammation during obesity contributes to the development of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD). The present study examined the effects of palmitoleate, a monounsaturated fatty acid (16:1n7), on liver metabolic and inflammatory responses, and investigated
Geng Zong et al.
The American journal of clinical nutrition, 96(5), 970-976 (2012-09-28)
Palmitoleic acid has been shown to regulate adipokine expression and systemic metabolic homeostasis in animal studies. However, its association with human metabolic diseases remains controversial. We aimed to investigate associations of erythrocyte palmitoleic acid with adipokines, inflammatory markers, and metabolic