74767
74767-100MG
$95.30
1 of 10
Supelco
31058
高效氯氟氰菊酯
72765
45614
苄氯菊酯
36128
氯氰菊酯
68216
33496
氟氰戊菊酯
45395
毒死蜱
36191
二甲戊乐灵
45806
顺式氯氰菊酯
34314
联苯菊酯
analytical standard
100
PESTANAL®
≥98.0% (mixture of 4 isomers, HPLC)
limited shelf life, expiry date on the label
≤1.0% water
48-54 °C
neat
FC(F)(F)\C(=C\C1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)\Cl
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-
ZXQYGBMAQZUVMI-UNOMPAQXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Pesticide Standards
Danger
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
45423
溴氰菊酯
33855
甲基磺草酮(硝磺草酮)
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.