Merck
68541
Supelco
N,N′-双(亚水杨基)-邻苯二胺氧化钒(IV) 络合物
≥98.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H14N2O3V
CAS号:
分子量:
381.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
26111700
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NB.61
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
core: vanadium
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=[V]1Oc2ccccc2\C=N\c3ccccc3\N=C\c4ccccc4O1
InChI
1S/C20H16N2O2.O.V/c23-19-11-5-1-7-15(19)13-21-17-9-3-4-10-18(17)22-14-16-8-2-6-12-20(16)24;;/h1-14,23-24H;;/q;;+2/p-2/b21-13+,22-14+;;
InChI key
GZMVPBRTLSLWAO-FDOBHKDXSA-L
一般描述
请访问 传感器应用门户网站 了解更多信息。
其他说明
用于直接检测磷酸氢盐,用在指示电极中,结合 Ba(NO3)2 检测磷酸氢盐[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M.R. Ganjali et al.
Analytica Chimica Acta, 481, 85-85 (2003)