等級
for extraction analysis
品質等級
蒸汽密度
9.2 (vs air)
蒸汽壓力
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
770 °F
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp
−79 °C (lit.)
酸價
<1
密度
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Al: ≤10 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.5 mg/kg
Co: ≤0.5 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤0.5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤5 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES 字串
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChI 密鑰
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
293.0 °F - closed cup
閃點(°C)
145 °C - closed cup