主要文件
55871
Millipore
蛋粉
suitable for microbiology
别名:
全蛋粉
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$132.00
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$132.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
$132.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物源
chicken egg white
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
燃燒殘留物
≤10%
損耗
≤10% loss on drying
溶解度
H2O: 10%, turbid, orange-yellow
應用
food and beverages
microbiology
適合性
Bacillus spp.
Clostridium spp.
Micrococcus spp.
Staphylococcus spp.
一般說明
蛋白质和其他重要生长因子的来源,用于梭状芽胞杆菌、蜡样芽胞杆菌、葡萄球菌和微球菌等微生物。
一千克蛋粉和 3 升水相当于原蛋液;1kg 蛋粉相当于 80 只蛋。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.