Merck
49975
Supelco
刺槐素
analytical standard
别名:
4'-甲基芹菜素, 5,7-二羟基-4′-甲氧基黄酮, 佛手黄酮醇, 芹菜素 4′-甲基醚, 蒙花苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H12O5
CAS号:
分子量:
284.26
Beilstein:
277879
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
85151701
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥95.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤5.0% water
mp
260-265 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
InChI 密鑰
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
具有抗过氧化和抗炎属性的黄酮类化合物。用于中药。它通过诱导细胞凋亡,将细胞周期阻滞于 G1 期而成为公认的抗增殖药物。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)