主要文件
1.01063
Supelco
硝酸铝九水合物
for analysis EMSURE®
别名:
硝酸铝九水合物
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$239.00
$239.00
预计发货时间2025年7月24日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$239.00
About This Item
线性分子式:
Al(NO3)3 · 9 H2O
CAS号:
分子量:
375.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
236-751-8
NACRES:
NA.21
$239.00
预计发货时间2025年7月24日详情
获取大包装报价
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥98.5% (complexometric)
表单
solid
效能
3671 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2.0-4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
73 °C
溶解性
41.9 g/L
密度
1.72 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
880 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.002%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Al]1(O[N+](=O)O1)O[N+](=O)[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI key
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • A thiazole-based colorimetric and photoluminescent chemosensors for As(3+) ions detection:本应用使用砷检测试剂盒开发灵敏的化学传感器以监测各种环境中的砷水平,是保证公众健康和安全的重要工具(Dhanasekaran K et al., 2024)。
分析说明
含量(配位滴定): ≥ 98.5 %
pH 值(5 %;水):2.0 - 4.0
氯(Cl): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
K(钾): ≤ 0.002 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
NH₄(铵): ≤ 0.02 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash