product name
1-甲基-2-吡咯烷酮, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽壓力
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
等級
puriss. p.a.
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
518 °F
expl. lim.
9.5 %
雜質
≤0.1% water
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
n20/D 1.470
pH值
7.7-8
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
正離子痕跡
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES 字串
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter