Merck
45985
Supelco
(1R)-(-)-乙酸薄荷酯
analytical standard
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 ML
$239.00
5 ML
$753.00
$239.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 ML
$239.00
5 ML
$753.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22O2
CAS号:
分子量:
198.30
Beilstein:
2208505
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$239.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
旋光性
[α]20/D -81±1°, c = 8% in benzene
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
沸点
229-230 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
InChI key
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
象形图
Environment
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.6 °F - closed cup
闪点(°C)
77 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)