Merck
W266809
Sigma-Aldrich
DL-乙酸薄荷酯
≥97%, FG
别名:
(5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl) acetate, Menthyl acetate racemic
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
W266809-SAMPLE-K
$94.40
1 KG
$194.00
10 KG
$1,730.00
25 KG
$4,100.00
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
选择尺寸
变更视图
W266809-SAMPLE-K
$94.40
1 KG
$194.00
10 KG
$1,730.00
25 KG
$4,100.00
About This Item
CAS号:
FEMA號碼:
2668
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
206
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.016
NACRES:
NA.21
$94.40
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价索取更多信息
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.445
bp
228-229 °C
密度
0.922 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
berry; cooling; minty
SMILES 字串
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
25ppm 时的味道
其他說明
天然存在:Mentha arvensis、胡椒薄荷、苏格兰薄荷、悬钩子、芒果、布枯油、柠檬香蜂草、姜汁和橙汁、桉树油。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 58-58 (2002)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)