Merck
45692
Supelco
2,4,5-TP 甲酯
PESTANAL®, analytical standard
别名:
2-(2,4,5-三氯苯氧基)丙酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9Cl3O3
CAS号:
分子量:
283.54
Beilstein:
2135850
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
COC(=O)C(C)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C10H9Cl3O3/c1-5(10(14)15-2)16-9-4-7(12)6(11)3-8(9)13/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
YTAXYXOJOYIQQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)