主要文件
26159
带端头的 Hamilton® 活塞组件,用于 1000、1700 和 1800 系列
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN, pkg of 1 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
PTFE plunger tip
尺寸
1 mL
特点
1001 LT-N-LTN-RN
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Hamilton 1359-01
相容性
for use with Hamilton 1001 LT-N-LTN-RN
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于维修 Hamilton 1000、1700 和 1800 系列注射器。
应用
Plunger assemblies has been used during constructing a mixer which was for rapid and convenient hydration in the determination of small viscous lipid-containing samples.
法律信息
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
A simple mechanical mixer for small viscous lipid-containing samples.
Cheng, Anchi, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 95.1, 11-21 (1998)