Merck
43883
Supelco
八甲基环四硅氧烷
analytical standard
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$147.00
$147.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 MG
$147.00
About This Item
线性分子式:
[-Si(CH3)2O-]4
CAS号:
分子量:
296.62
Beilstein:
1787074
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
77101502
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
$147.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
analytical standard
质量水平
蒸汽密度
1 (vs air)
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
沸点
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
密度
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
包装形式
neat
SMILES字符串
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
123.8 °F - closed cup
闪点(°C)
51 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Nicholas A Warner et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 190, 109-114 (2014-04-22)
Spatial distribution and relationship of allometric measurements (length, weight and age) to liver concentrations of cyclic volatile methyl siloxanes (cVMS) including octamethylcyclotetrasiloxane (D4), decamethylcyclopentasiloxane (D5) and dodecamethylcyclosiloxane (D6) in Atlantic cod (Gadus morhua) collected near the community of Tromsø in