Merck
PHR1566
Supelco
十甲基环五硅氧烷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
十甲基环五硅氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H30O5Si5
CAS号:
分子量:
370.77
Beilstein:
1800166
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1154809
API 家族
cyclomethicone
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
InChI 密鑰
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
十甲基环五硅氧烷(D5环甲基硅酮)是一种环状硅氧烷,通过硅-氧键成环,甲基连接硅原子。它可用于制造个人护理制品广泛采用的硅基聚合物。
作为质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
十甲基环五硅氧烷可作为药物参考标准品,用于通过气相色谱法测定个人护理品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告(CoA)示例,请在下框中输入LRAC2966。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
163.4 °F - closed cup
閃點(°C)
73 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
已有该产品?
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
Safety assessment of cyclomethicone, cyclotetrasiloxane, cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane, and cycloheptasiloxane
Johnson Jr, et al.
International Journal of Toxicology, 30, 149S-227S (2011)
Determination of cyclic volatile methylsiloxanes in personal care products by gas chromatography
Brothers Jr HM, et al.
International Journal of Cosmetic Science, 39(6), 580-588 (2017)
Sensitive method for quantification of octamethylcyclotetrasiloxane (D4) and decamethylcyclopentasiloxane (D5) in end-exhaled air by thermal desorption gas chromatography mass spectrometry
Biesterbos JWH, et al.
Analytical Chemistry, 86(12), 5794-5799 (2014)
Seon Ju Yeo et al.
Soft matter, 11(8), 1582-1588 (2015-01-17)
Colloidal photonic crystals (CPCs) provide a convenient way to generate structural colour with high stability against degradation under environmental factors. For a number of applications including flexible electronic and energy devices, it is important to generate flexible structural colour that